Learn More
HUBER Baño de circulación de calentamiento refrigerado CC-805
Código de producto. 13341759
Click to view available options
Altura (métrico):
764 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13341759
Marca: HUBER 2024.0001.01
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los baños de circulación de refrigeración son adecuados para controlar la temperatura de aplicaciones conectadas externamente y la termorregulación de objetos directamente en el baño de termostato. Las aplicaciones típicas son: fotómetros, refractómetros, viscosímetros, recipientes de reacción con doble revestimiento y autoclaves.
  • Controlador Pilot ONE con tecnología Plug & Play
  • Control preciso de la temperatura
  • Pantalla táctil de 5,7 pulg y cómodo menú de navegación
  • Protección contra exceso de temperatura y niveles bajos
  • Clase de seguridad III/FL (DIN 12876)
  • Potente bomba de presión/succión
  • Programador con funciones de calendario y reloj
  • Calibración de cinco puntos
  • Interfaz RS232 y conexión Pt100
  • Baño de circulación calefactado/refrigerado
  • Intervalo de temperatura: De -80 °C a 100 °C
  • Capacidad de refrigeración (20 °C): 0,5kW
  • Capacidad de refrigeración (0 °C): 0,5kW
  • Capacidad de refrigeración (-40 °C): 0,3kW
  • Capacidad de refrigeración (-80 °C): 0,06kW
  • Capacidad calorífica: De 1,3 a 1,6 kW
  • Máx. presión de la bomba: 25 l/min/0,7 bar
  • Máx. succión de la bomba: 18,5 l/min/0,4 bar
  • Conexión de la bomba: M16 x 1 macho
Especificaciones
Capacidad de refrigeración 100 °C a 0,5 kW, 20 °C a 0,5 kW, 0 °C a 0,5 °CkW, a 20 °C a 0,4 kW, –40 °C (a 0,3 kW)
Tipo de bomba Circulación
Intervalo de temperatura De -80 °C a +100 °C
Pantalla TFT
Características Pantalla TFT táctil, función de grado E, programador integrado, interfaz USB, interfaz Ethernet, interfaz RS232, tecnología de control Plug and Play, compatible con spycontrol, concepto de funcionamiento de control sencillo, función de seguridad con protección, refrigerante natural
Capacidad calorífica De 1,3 a 1,6 kW
Modelo CC-805
Capacidad de la bomba 25 L/min (presión de 0,7 bar), 18,5 L/min (succión de 0,4 bar)
Clase de seguridad 3/FL
Estabilidad de la temperatura ±0,02 °C
Garantía 3 años para los controles electrónicos extraíbles (Plug & Play), 2 años para los componentes de refrigeración, 1 año para los componentes mecánicos y eléctricos
Anchura (métrico) 410 mm
Altura (métrico) 764 mm
Peso (métrico) 77 kg
Tensión 400 V
Frecuencia 50/60 Hz