Learn More
Gibco™ Medio CD 293 AGT™
Código de producto. p-7075672
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
10 kg
10 l
100 L
Formato:
Cubo de Ropak
Vial cerrado Securitainer
missing translation for 'unitSize'
1 litro
10 Kg
10 litros
100 litros
Product Code. Cantidad Formato unitSize
10145174 100 L Cubo de Ropak 100 litros
10411995 10 kg Cubo de Ropak 10 Kg
11550436 10 l Vial cerrado Securitainer 10 litros
10748224 1 l Vial cerrado Securitainer 1 litro
4 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10145174
missing translation for 'mfr': Gibco™ 12529001
This item is not returnable. View return policy
CD 293 AGT™ is a protein-free, chemically-defined medium in an easy-to-use granular format.
CD 293 AGT™ is a protein-free, chemically-defined medium in an easy-to-use granular format. CD 293 AGT™ is optimized for the growth of suspension cultures of 293 cells.
AGT = Advanced Granulation Technology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Línea de células 293 (HEK)
Clasificación Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free
Formulario Polvo (AGT)
Tipo de producto CD 293 Medium
Serum Level Serum-free
Esterilidad No estéril
Con aditivos Low Glucose, HEPES, Sodium Pyruvate, Sodium Bicarbonate
Sin aditivos No Glutamine, No Phenol Red
Concentración de glucosa 4500 mg/L
Cantidad 100 L
Condiciones de envío Wet Ice
Nivel de endotoxinas Low
Formato Cubo de Ropak
Antibióticos incluidos Sin antibióticos
Sales inorgánicas Calcio, magnesio, fosfato de sodio
Grado de pureza o calidad Certified
Volumen reconstituido 100 L
Contenido y almacenamiento Store at 2°C to 8°C in the dark.
Entorno de cultivo CO2
Culture Type Suspension Cell Culture
Show More Show Less
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.