Learn More
Gibco™ CD OptiCHO™ AGT™ Medium
Click to view available options
Cantidad:
1 L
10 L
100 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
100 litros
cada uno
Description
El medio CD OptiCHO™ está específicamente diseñado para ofrecer un rendimiento y producción elevados con células CHO recombinantes en un ambiente «fed-batch» definido químicamente. La formulación sin proteínas libre de origen animal está diseñada para proporcionar uniformidad y reduce la necesidad de buscar agentes adventicios. El medio CD OptiCHO™ se basa en el legado de CD CHO Gibco™ basado en el crecimiento celular y los títulos uniformes y ofrece un crecimiento celular y unos títulos hasta un 40 % mejores que la competencia. Gracias a su baja osmolalidad y a las avanzadas opciones de alimentación del kit de suplementos nutritivos líquidos CHO CD EfficientFeed™, el medio CD OptiCHO™ es capaz de aumentar de 2 a 5 veces la productividad de «fed-batch» con respecto a los cultivos en lotes.
Cuándo utilizar el medio CD OptiCHO™
Esté usando una línea de células CHO transfectada diferente a líneas de células CHO K1, GS CHO o CHO-S™
La optimización de las estrategias de alimentación formará parte de sus pruebas de selección de medio base con el fin de maximizar la productividad
Su línea celular CHO sea delicada, es decir, difícil de crecer o adaptarse
Cuándo se debe considerar otro medio Gibco™
Considere el medio CD FortiCHO™ cuando:
La línea de células que esté utilizando es una línea de células CHO K1, GS CHO o CHO-S™ transfectada
Se necesitan densidades celulares de lote máximas y títulos de proteínas
Tiene tiempo de adaptar las células a un nuevo medio con el fin de maximizar títulos
La salud celular en la recolección es una prioridad para el procesamiento posterior
Considere un medio CD CHO cuando:
Se recomiende cultivar sus células GS en un medio CD CHO
Se han cultivado correctamente sus células en un medio CD CHO en el pasado y su proceso se aproxima a una presentación de regulación (DMF disponible).
Considere el medio CD DG44 cuando:
Utilice células parentales CHO DG44 o DXB11 (dhfr-)
Formulaciones de medios líquidos
Los medios AGT™ Gibco™ también están disponibles en un formato líquido que ofrece el mismo rendimiento y formulación que el formato de medios AGT™. Los medios líquido Gibco™ se fabrican libres de origen animal con la misma formulación completa, libre de suero, libre de proteína y químicamente definida, y el rendimiento que sus equivalentes de medios AGT™.
Diseñe medios específicos para sus necesidades
Ya se trate de un experimento de sobremesa o un procesamiento de bioproducción a gran escala, ofrecemos formatos especializados, envases y niveles de calidad específicos para sus necesidades.’ Con los servicios de personalización de medios de buenas prácticas de fabricación (cGMP) Gibco™ tendrá a su disposición la potencia de fabricación y los años de experiencia de nuestros especialistas de I+D y de aplicaciones de bioproducción.
Cuándo utilizar el medio CD OptiCHO™
Cuándo se debe considerar otro medio Gibco™
Considere el medio CD FortiCHO™ cuando:
Considere un medio CD CHO cuando:
Considere el medio CD DG44 cuando:
Formulaciones de medios líquidos
Los medios AGT™ Gibco™ también están disponibles en un formato líquido que ofrece el mismo rendimiento y formulación que el formato de medios AGT™. Los medios líquido Gibco™ se fabrican libres de origen animal con la misma formulación completa, libre de suero, libre de proteína y químicamente definida, y el rendimiento que sus equivalentes de medios AGT™.
Diseñe medios específicos para sus necesidades
Ya se trate de un experimento de sobremesa o un procesamiento de bioproducción a gran escala, ofrecemos formatos especializados, envases y niveles de calidad específicos para sus necesidades.’ Con los servicios de personalización de medios de buenas prácticas de fabricación (cGMP) Gibco™ tendrá a su disposición la potencia de fabricación y los años de experiencia de nuestros especialistas de I+D y de aplicaciones de bioproducción.
Specifications
Specifications
| Línea de células | CHO |
| Clasificación | Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero |
| Formulario | Polvo (AGT) |
| Tipo de producto | Medio CD OptiCHO AGT |
| Serum Level | Sin suero |
| Esterilidad | No estéril |
| Con aditivos | Alto contenido en glucosa, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico |
| Sin aditivos | Sin glutamina, Sin rojo fenol |
| Línea de productos | AGT, Gibco |
| Cantidad | 10 L |
| Show More |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction