Learn More
CD10 (Membrane Metalloendopeptidase) Mouse, Clone: MME/1870, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 4311-MSM10-P0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15910488
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
CD10 (Membrane Metalloendopeptidase)
Cell Surface and Cytoplasmic
MME/1870
Unconjugated
Mouse
100kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
4311
IgG2c κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human CD10 protein fragment (aa297-483)
Kidney, Prostate or Small Intestine
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.