Learn More
CD10 Mouse anti-Human, PE-Cy5, Clone: HI10A, BD
Mouse Monoclonal Antibody
220.00€ - 520.00€
Especificaciones
Antígeno | CD10 |
---|---|
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | PE-Cyanine5 |
Especie del huésped | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15811229
|
BD Biosciences
561676 |
25 Tests |
220.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15898108
|
BD Biosciences
555376 |
100 Tests |
520.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The HI10a monoclonal antibody specifically binds to CD10 which is also known as Neutral endopeptidase (NEP), Enkephalinase, Atriopeptidase, and Neprilysin. CD10 is encoded by MME (membrane metallo-endopeptidase). CD10 is a 100 kDa type II transmembrane glycoprotein that has neutral endopeptidase activity and is otherwise known as the Common Acute Lymphoblastic Leukemia Antigen (CALLA). CD10 is expressed on a wide variety of normal and neoplastic cell types. Normal cells expressing CD10 include granulocytes, bone marrow stromal cells, a subset of B-cell progenitors, germinal center B cells and fibroblasts. This cell surface metalloendopeptidase inactivates a number of signaling molecules and serves as a major regulator in the nervous, immune and other systems.
Especificaciones
CD10 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Acute CALLA Leukemia Blast Cells | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine5 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.