Learn More
CD105 (Endoglin) Mouse anti-Human, BB700, Clone: 266, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
326.00€ - 725.00€
Especificaciones
Antígeno | CD105 (Endoglin) |
---|---|
Clon | 266 |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Brilliant Blue 700 (BB700) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15885129
|
BD Biosciences
566529 |
25 Tests |
326.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15875129
|
BD Biosciences
566528 |
100 Tests |
725.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CD105 (Endoglin) Monoclonal antibody specifically detects CD105 (Endoglin) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
CD105 (Endoglin) | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 700 (BB700) | |
RUO | |
IgG1 κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |
266 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Primary | |
CD105 (Endoglin) |