Learn More
CD115 Rat, APC, Clone: AFS98, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
124.00€ - 364.00€
Especificaciones
Antígeno | CD115 |
---|---|
Clon | AFS98 |
Concentración | 0.2mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15932178
|
EnquireBio
QAB53-APC-25ug |
25 μg |
124.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15922178
|
EnquireBio
QAB53-APC-100ug |
100 μg |
364.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
CD115 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12978 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
AFS98 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
XP_017173299 | |
Csf1r | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |