missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD115 Rat, PE, Clone: AFS98, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
169.05€ - 301.35€
Especificaciones
| Antígeno | CD115 |
|---|---|
| Clon | AFS98 |
| Concentración | 0.2mg/mL |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15972178
|
EnquireBio
QAB53-PE-25ug |
25 μg |
169.05€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15962178
|
EnquireBio
QAB53-PE-100ug |
100 μg |
301.35€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| CD115 | |
| 0.2mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 12978 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G Purified |
| AFS98 | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| XP_017173299 | |
| Csf1r | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto