missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD11c Mouse, APC-Cy7, Clone: 3.9, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
288.00€ - 645.00€
Especificaciones
Antígeno | CD11c |
---|---|
Clon | 3.9 |
Concentración | 5μL/Test |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15911718
|
EnquireBio
QAB24-APC7-25TESTS |
25 Tests |
288.00€
25 tests |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901718
|
EnquireBio
QAB24-APC7-100TESTS |
100 Tests |
645.00€
100 tests |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD11c | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
3687 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
3.9 | |
Flow Cytometry | |
APC-Cyanine7 | |
RUO | |
XP_011544154 | |
ITGAX | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |