Learn More
CD127 Mouse anti-Human, BB700, Clone: HIL-7R-M21, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  BD Biosciences 566398
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15835019
  • 435.00€ / cada uno
Descripción
CD127 Monoclonal antibody specifically detects CD127 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
CD127
Monoclonal
Brilliant Blue 700 (BB700)
100 Tests
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG1 κ
Flow Cytometry
HIL-7R-M21
Mouse
RUO
Human
Purified