missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD1a Mouse anti-Human, PE, Clone: HI149, BD
Mouse Monoclonal Antibody
178.00€ - 435.00€
Especificaciones
Antígeno | CD1a |
---|---|
Clon | HI149 |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | PE |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15891299
|
BD Biosciences
561754 |
25 Tests |
178.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15898448
|
BD Biosciences
555807 |
100 Tests |
435.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The HI149 monoclonal antibody specifically binds to CD1a. CD1a is a type I transmembrane glycoprotein. The 49 kDa CD1a polypeptide is associated with β2-microglobulin. CD1a is expressed on cortical thymocytes, dendritic cells and Langerhans cells. CD1a has structural similarities to the MHC class I antigen, and plays a role in antigen presentation.
Especificaciones
CD1a | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
HI149 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.