missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD209 / DC-SIGN Mouse, Clone: C209/1781, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 30835-MSM1-P1

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15900168

  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

CD209 / DC-SIGN
Secreted and Cell Surface
C209/1781
Unconjugated
NP_001138371
Mouse
45kDa
Protein A/G Purified
RUO
30835
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CD209
Recombinant human CD209 protein fragment
THP-1 or HeLa Cells. Small Intestine, Uterus or Lymph Node.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales