missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD24 Rat, PE, Clone: M1/69, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
98.45€ - 250.00€
Especificaciones
Antígeno | CD24 |
---|---|
Clon | M1/69 |
Concentración | 0.2mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15911858
|
EnquireBio
QAB33-PE-25UG |
25 μg |
98.45€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901858
|
EnquireBio
QAB33-PE-100UG |
100 μg |
250.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD24 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12484 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
M1/69 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_033976 | |
Cd24a | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |