Learn More
CD3 Mouse anti-Human, APC, Clone: UCHT1, BD
Mouse Monoclonal Antibody
291.00€ - 1650.00€
Especificaciones
Antígeno | CD3 |
---|---|
Clon | UCHT1 |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | APC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15851359
|
BD Biosciences
561810 |
25 Tests |
291.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10106503
|
BD Biosciences
555335 |
100 Tests |
491.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15861359
|
BD Biosciences
561811 |
500 Tests |
1650.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The UCHT1 monoclonal antibody specifically binds to the human CD3ε-chain, a 20-kDa subunit of the CD3/T cell antigen receptor complex. CD3ε is expressed on 70-80% of normal human peripheral blood lymphocytes and 60-85% of thymocytes. Studies from the HLDA Workshop show that this antibody is mitogenic for CD3ε-positive cells when used in conjunction with costimulatory agents such as pokeweed mitogen or anti-CD28 antibody. CD3 plays a central role in signal transduction during antigen recognition. The UCHT1 antibody stains both surface and intracellular CD3ε unlike the other CD3 clone, HIT3a, that stains only extracellular CD3ε.
Especificaciones
CD3 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
UCHT1 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Human infant thymocytes and peripheral blood lymphocytes from a Sézary Syndrome donor | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.