Learn More
CD3 Mouse anti-Human, BUV805, Clone: UCHT1, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
206.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | CD3 |
---|---|
Clon | UCHT1 |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Brilliant Ultraviolet 805 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17207954
|
BD Biosciences
612896 |
25 Tests |
206.00€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17297944
|
BD Biosciences
612895 |
100 Tests |
510.00€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD3 Monoclonal antibody specifically detects CD3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
CD3 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Ultraviolet 805 | |
RUO | |
IgG1 κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |
UCHT1 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Primary | |
CD3 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
CD3 Mouse anti-Human, BUV805, Clone: UCHT1, BD Horizon™