Learn More
Cd31 Rabbit anti-Mouse, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | Cd31 |
|---|---|
| Concentración | 267 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16845985
|
Proteintech
28083-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16835985
|
Proteintech
28083-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Cd31 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of mouse Cd31. This antibody recognizes mouse, human antigen. The Cd31 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
| Cd31 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse, Human | |
| IgG |
| 267 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| 18613 | |
| Primary |