missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para CD40 de ratón

Código de producto. p-7230987
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15415243

Marca: Invitrogen™ EMCD40

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

El ensayo ELISA para CD40 ratón cuantifica el CD40 ms en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la CD40 ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para CD40 de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.

El antígeno CD40 es una glicoproteína de cadena única que se sabe que es miembro de la superfamilia del factor de necrosis tumoral/factor de crecimiento nervioso y muestra una similitud significativa con el antígeno asociado a la enfermedad de Hodgkin, el CD30. El CD40 está presente en todas las células B excepto en las células plasmáticas y también se encuentra en algunas células epiteliales, carcinomas y células dendríticas linfoides. Se ha demostrad que el CD40 es esencial para mediar una amplia variedad de respuestas inmunitarias e inflamatorias, incluyendo la conmutación de clase de inmunoglobulina dependiente de las células T, el desarrollo de las células B de memoria y la formación de centros germinales. Se ha indicado que el factor de transcripción AT-hook AKNA regula de forma coordinada la expresión de CD40, que puede ser importante para las interacciones entre células homotípicas. La proteína adaptadora TNFR2 interactúa con el antígeno CD40 y media la transducción de la señal. La interacción del CD40 y su ligando es necesaria para la activación microglial inducida por beta amiloide, y por lo tanto se cree que es un indicador temprano de la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer. Se han descrito dos variantes de transcripción divididas alternativamente de CD40 que codifican isoformas distintas. Las enfermedades asociadas con una disfunción del CD40 incluyen la inmunodeficiencia de Hyper-Igm de tipo 3 y la deficiencia del ligando CD40.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P27512
Intervalo del ensayo 2,06-1500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 3 pg
Intervalo de calibración De 3 pg/mL a 1500 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Proteínas CD
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP-5, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-selectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 21939
Símbolo de gen AI326936,Bp50,GP39,HIGM1,IGM,IMD3,T-BAM,TRAP,Tnfrsf5,p50
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 33 μl de plasma; 33 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo RP23-428M13.1, AI326936, Bp50, GP39, HIGM1, IGM, IMD3, T-BAM, TRAP, Tnfrsf5, p50
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado