missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD40 / TNFRSF5 / CD40L-Receptor Mouse, Clone: C40/2383, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 554.40€
Especificaciones
| Antígeno | CD40 / TNFRSF5 / CD40L-Receptor |
|---|---|
| Clon | C40/2383 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15941248
|
EnquireBio
958-MSM3-P0 |
20 μg | |||||||
|
15951248
|
EnquireBio
958-MSM3-P1 |
100 μg |
554.40€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| CD40 / TNFRSF5 / CD40L-Receptor | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant fragment of human CD40 protein (apprx. aa 29-107) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 43kDa |
| C40/2383 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 958 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cell Surface and Secreted | |
| L-428 Cells. Tonsil, Spleen or Thymus |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto