missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD42b Monoclonal Antibody (42C01), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen MA511642
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MA5-11642 targets CD42b in IHC (P) and FACS applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-11642 immunogen is recombinant CD42b.
CD42b Monoclonal antibody specifically detects CD42b in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin).Especificaciones
CD42b | |
Monoclonal | |
0.2 mg/mL | |
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4 | |
P07359 | |
GP1BA | |
Recombinant CD42b | |
500 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG1 |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
42C01 | |
Unconjugated | |
GP1BA | |
Antigen CD42b-alpha; BDPLT1; BDPLT3; BSS; CD42a; CD42B; CD42b-alpha; DBPLT3; Glycocalicin; glycoprotein 1b, alpha polypeptide; glycoprotein Ib (platelet), alpha polypeptide; glycoprotein Ib platelet alpha subunit; glycoprotein Ib platelet subunit alpha; glycoprotein Ibalpha; GP1B; GP1BA; GPIB; GPIb alpha; GP-Ib alpha; GPIbA; GPIbalpha; GPIX; GP-IX; MGC34595; mutant platelet membrane glycoprotein Ib-alpha; platelet glycoprotein Ib alpha chain; platelet glycoprotein Ib alpha polypeptide; Platelet GPIX; platelet membrane glycoprotein 1b-alpha subunit; platelet membrane glycoprotein Ib-alpha; VWDP | |
Mouse | |
Protein G | |
RUO | |
2811 | |
4° C | |
Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido