missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD46 Antibody (MCP/931), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18695078 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18695078 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18695078

Marca: Novus Biologicals NBP311539PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD46 Monoclonal antibody specifically detects CD46 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD46
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MCP/931
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen AHUS2, CD46 antigen, CD46 molecule, complement regulatory protein, membrane cofactor protein (CD46, trophoblast-lymphocyte cross-reactive antigen), MIC10, TLXcomplement regulatory protein, trophoblast leucocyte common antigen, Trophoblast leukocyte common antigen, trophoblast-lymphocyte cross-reactive antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human CD46 protein (Uniprot: P15529)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4179
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.