Learn More
Invitrogen™ CD47 Monoclonal Antibody (2D3), NovaFluor™ Blue 690, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
181.00€ - 399.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD47 |
|---|---|
| Clon | 2D3 |
| Concentración | 0.6 μg/Test |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30054844
|
Invitrogen™
H065T03B09-A |
100 Tests |
399.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30056003
|
Invitrogen™
H065T02B09-A |
25 Tests |
181.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Beschreibung
CD47 Monoclonal antibody specifically detects CD47 in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpezifikation
| CD47 | |
| 0.6 μg/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| Q08722 | |
| 961 | |
| Primary | |
| 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
| 2D3 | |
| Flow Cytometry | |
| NovaFluor Blue 690 | |
| RUO | |
| PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
| 9130415E20Rik; AA407862; AI848868; antigen identified by monoclonal antibody 1D8; antigenic surface determinant protein OA3; AW108519; B430305P08Rik; Cd47; CD47 antigen; CD47 antigen (Rh-related antigen, integrin-associated signal transducer); CD47 antigen/integrin-associated protein; CD47 glycoprotein; CD47 molecule; CD47/IAP; IAP; integrin associated protein; integrin-associated protein; integrin-associated signal transducer; Itgp; Leukocyte surface antigen CD47; MER6; OA3; Protein MER6; Rh-related antigen; sCD47; soluble CD 47; soluble CD47 | |
| IgG1 κ | |
| Affinity chromatography | |
| CD47 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts