Learn More
CD5 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: L17F12, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
276.00€ - 2840.00€
Especificaciones
Antígeno | CD5 |
---|---|
Clon | L17F12 |
Concentración | 5μL/Test |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15991538
|
EnquireBio
QAB14-PCP55-25TESTS |
25 Tests |
276.00€
25 tests |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15981538
|
EnquireBio
QAB14-PCP55-100TESTS |
100 Tests |
645.00€
100 tests |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901548
|
EnquireBio
QAB14-PCP55-500TESTS |
500 Tests |
2840.00€
500 tests |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD5 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
921 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
L17F12 | |
Flow Cytometry | |
PerCP-Cyanine5.5 | |
RUO | |
NP_055022 | |
CD5 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |