missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD53 Antibody (161-2), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18639065 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18639065 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18639065

Marca: Novus Biologicals NBP247859PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD53 Monoclonal antibody specifically detects CD53 in Human, Baboon (Negative), Equine (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD53
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunofluorescence, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 161-2
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen antigen MOX44 identified by monoclonal MRC-OX44, CD53 antigentetraspanin-25, CD53 glycoprotein, CD53 molecule, CD53 tetraspan antigen, cell surface antigen, Cell surface glycoprotein CD53, MOX44transmembrane glycoprotein, Tetraspanin-25, tspan-25, TSPAN25leukocyte surface antigen CD53
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Stimulated human leukocytes
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 963
Especies diana Human, Baboon (Negative), Equine (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.