Learn More
CD56 / NCAM1 / NKH1 Mouse, Clone: NCAM1/1496, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 4684-MSM6-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15900568
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD56 / NCAM1 / NKH1
Cell surface
NCAM1/1496
Unconjugated
NP_000606
Mouse
180, 145 and 125kDa
Protein A/G Purified
RUO
4684
IgG2a κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
NCAM1
Recombinant human NCAM1 protein
Cerebellum, Pancreas, Neuroblastoma
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.