Learn More
CD68 (Macrophage Marker) Mouse, Clone: LAMP4/1830, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 554.40€
Especificaciones
| Antígeno | CD68 (Macrophage Marker) |
|---|---|
| Clon | LAMP4/1830 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15961278
|
EnquireBio
968-MSM6-P0 |
20 μg | |||||||
|
15971278
|
EnquireBio
968-MSM6-P1 |
100 μg |
554.40€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| CD68 (Macrophage Marker) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant fragment of human CD68 protein (apprx. aa 150-301) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 110kDa |
| LAMP4/1830 | |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 968 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cytoplasmic | |
| Tonsil, Lymph Node or Spleen |