Learn More
CD68 Mouse anti-Human, Clone: 3A9A7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | CD68 |
---|---|
Clon | 3A9A7 |
Concentración | 1.01 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16887915
|
Proteintech
66231-2-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16877915
|
Proteintech
66231-2-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
These complexes include CRSP (for cofactor required for Sp1 activation), which is required, in conjunction with TAFIIs, for transcriptional activation by Sp1. CRSP is ubiquitously expressed in various tissues and functions as a multimeric complex that consists of nine distinct subunits. Several members of the CRSP family share sequence similarity with multiple components of the yeast transcriptional mediator proteins, including CRSP150, which is related to yeast Rgr1, and CRSP70, which is similar to the elongation factor TFIIS. CRSP77 and CRSP150 are also related to proteins within the putative murine mediator complex, while CRSP130 and CRSP34 are largely unrelated to either murine or yeast proteins.Especificaciones
CD68 | |
1.01 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CD68, CD68 molecule, GP110, Macrosialin, SCARD1 | |
CD68 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
3A9A7 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P34810 | |
968 | |
CD68 Fusion Protein Ag22815 | |
Primary | |
-20°C | |
CD68 |