missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD68 Rat anti-Mouse, PE, Clone: FA/11 (also known as FA-11, FA11), BD Pharmingen™
Descripción
CD68 Monoclonal antibody specifically detects CD68 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD68 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | FA/11 (also known as FA-11, FA11) |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | PE |
| Especie del huésped | Rat |
| Cantidad | 0.1 mg |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?