Learn More
CD69 Hamster anti-Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: H1.2F3, BD
Hamster Monoclonal Antibody
217.00€ - 540.00€
Especificaciones
Antígeno | CD69 |
---|---|
Clon | H1.2F3 |
Concentración | 0.2mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15861479
|
BD Biosciences
561931 |
25 μg |
217.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15886528
|
BD Biosciences
551113 |
0.1 mg |
540.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
The H1.2F3 monoclonal antibody specifically binds to CD69 (Very Early Activation antigen), an 85 kDa disulfide-linked homodimer of differentially glycosylated subunits. CD69 is a C-type lectin, most closely related to the NKR-P1 and Ly-49 NK cell-activation molecules. Its expression is rapidly induced upon activation of lymphocytes (T, B, NK, and NK-T cells), neutrophils, and macrophages. CD69 is expressed also on thymocytes that are undergoing positive selection; its role in that process is unclear. H1.2F3 mAb augments PMA-induced T-cell stimulation and IFN-γ-induced macrophage stimulation. IL-2-activated NK cells express CD69, and H1.2F3 mAb induces redirected lysis of FcR-bearing target cells by NK cells.
Specifications
CD69 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Hamster | |
Mouse | |
Mouse Dendritic Epidermal T Cell Line Y245 | |
Affinity Purified | |
VEA; Very Early Activation Antigen; AIM; Activation Induced Molecule |
H1.2F3 | |
Flow Cytometry | |
PerCP-Cyanine5.5 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.