Learn More
CD8 Mouse anti-Human,Baboon,Cynomolgus,Rhesus Ma, BB700, Clone: RPA-T8, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  BD Biosciences 566451
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15885059
  • 329.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
CD8 Monoclonal antibody specifically detects CD8 in Human,Baboon,Cynomolgus,Rhesus Ma samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
CD8
Monoclonal
Brilliant Blue 700 (BB700)
25 Tests
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG1 κ
Flow Cytometry
RPA-T8
Mouse
RUO
Human, Baboon, Cynomolgus, Rhesus Macaque
Purified