Learn More
CD8 Mouse, V450, Clone: SK1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
212.00€ - 2105.00€
Especificaciones
Antígeno | CD8 |
---|---|
Clon | SK1 |
Concentración | 5μL/Test |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15901608
|
EnquireBio
QAB18-V450-25TESTS |
25 Tests |
212.00€
25 tests |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15991598
|
EnquireBio
QAB18-V450-100TESTS |
100 Tests |
477.00€
100 tests |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911608
|
EnquireBio
QAB18-V450-500TESTS |
500 Tests |
2105.00€
500 tests |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD8 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
925 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
SK1 | |
Flow Cytometry | |
Violet Fluor 450 (V450) | |
RUO | |
NP_741969 | |
CD8A | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |