Learn More
CD81 Mouse anti-Human, APC, Clone: JS-81, BD
Mouse Monoclonal Antibody
291.00€ - 715.00€
Especificaciones
Antígeno | CD81 |
---|---|
Clon | JS-81 |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | APC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15831509
|
BD Biosciences
561958 |
25 Tests |
291.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15876528
|
BD Biosciences
551112 |
100 Tests |
715.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
JS-81 identifies the newly clustered CD81 antigen, a 26 kDa, type III transmembrane protein (also known as TAPA-1) that is involved in cell growth and signal transduction. CD81 has a very broad cellular distribution, being expressed on cells of hematopoietic, neuroectodermal and mesenchymal origin. MAbs to CD81 have been shown to have anti-proliferative effects on different lymphoid cell lines, particularly those derived from large cell lymphomas. Immunoprecipitation studies reveal that CD81 is a component of a multimolecular complex which can include the Leu13 molecule, and the CD19 and CD21 molecules in B cells. MAbs to CD81 are reported to induce homotypic cell aggregation.
Especificaciones
CD81 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
JS-81 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Canine, Human, Rabbit | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified | |
TAPA-1 |
For Research Use Only.