Learn More
CD8a Mouse, APC, Clone: Hit8a, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
149.00€ - 301.00€
Especificaciones
Antígeno | CD8a |
---|---|
Clon | Hit8a |
Concentración | 5μL/Test |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15901658
|
EnquireBio
QAB20-APC-25TESTS |
25 Tests |
149.00€
25 tests |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15991648
|
EnquireBio
QAB20-APC-100TESTS |
100 Tests |
301.00€
100 tests |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD8a | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
925 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
Hit8a | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
NP_741969 | |
CD8A | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |