missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD90/Mouse CD90.1 Mouse anti-Mouse, Rat, BUV661, Clone: HIS51, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: BD Biosciences 741546
391.68 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD90/Mouse CD90.1 Monoclonal antibody specifically detects CD90/Mouse CD90.1 in Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
CD90/Mouse CD90.1 | |
Monoclonal | |
Brilliant Ultraviolet 661 | |
Thy-1/Thy-1.1 | |
Rat bone marrow cells | |
RUO | |
Mouse, Rat | |
IgG2a κ |
Flow Cytometry | |
HIS51 | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
Mouse | |
50 μg | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BUV661 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
CD90/Mouse CD90.1 Mouse anti-Mouse, Rat, BUV661, Clone: HIS51, BD Biosciences™ > 50 μg; BUV661
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido