Learn More
CD99 Antibody (DN16), DyLight 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-64930V
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD99 Monoclonal antibody specifically detects CD99 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Especificaciones
CD99 | |
Monoclonal | |
DyLight 405 | |
12E7, CD99 antigenY homolog, CD99 molecule, E2 antigen, HBA71, MIC2 (monoclonal 12E7), MIC2Y, MSK5X, Protein MIC2, surface antigen MIC2, T-cell surface glycoprotein E2 | |
Made to Human CD99 | |
0.1 mL | |
Immunology | |
4267 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG1 |
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen) | |
DN16 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
CD99 Antibody (DN16), DyLight 405, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; DyLight 405
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido