Learn More
CDC25B Monoclonal Antibody (OTI11C5), TrueMAB™, OriGene
Descripción
CDC25B Monoclonal antibody specifically detects CDC25B in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CDC25B |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI11C5 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | RGS10 |
| N.º de referencia del gen | O43665 |
| Alias de gen | AI604853; CDC25B; CDC25HU2; Cdc25m2; cell division cycle 25B; dual specificity phosphatase Cdc25B; EC 3.1.3.48; M-phase inducer phosphatase 2; MPIP2 |
| Mostrar más |