missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CDH5 Monoclonal Antibody (OTI1E1), TrueMAB™, OriGene
Descripción
CDH5 Monoclonal antibody specifically detects CDH5 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CDH5 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI1E1 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | CDH5 |
| N.º de referencia del gen | P33151 |
| Alias de gen | 7B4; 7B4 antigen; 7B4/cadherin-5; AA408225; cadherin 5; cadherin 5, type 2 (vascular endothelium); cadherin 5, type 2, VE-cadherin (vascular endothelium); cadherin 5, type 2, VE-cadherin (vascular epithelium); cadherin-5; cadherin-5; cd144 antigen; VE cadherin; Cd144; cd144 antigen; CDH5; cell-cell adhesion protein; endothelial-specific cadherin; vascular endothelial cadherin; vascular endothelial cadherin precursor; Vec; VEcad; VE-Cad; VE-cadherin; VECD |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?