Learn More
Invitrogen™ Human CDK2/Cyclin A, His Tag Recombinant Protein
Human CDK2/Cyclin A, His Tag Recombinant Protein
638.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001789 I NP_001228 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Alias de gen | CDK2/Cyclin A |
Familia Quinasa | CDK and CHK Kinase Family |
Especie | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10094102
|
Invitrogen™
PR4448A |
1 mg |
7890.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15438403
|
Invitrogen™
PR4448B |
100 μg |
1826.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11563407
|
Invitrogen™
PV3267 |
10 μg |
638.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CDK2 is a catalytic subunit of the cyclin-dependent protein kinase complex, and is essential for cell cycle G1⁄S phase transition. This protein is coexpressed and copurified with CyclinA.Especificaciones
NP_001789 I NP_001228 | |
CDK2/Cyclin A | |
Human | |
His Tag | |
Ser⁄Thr Kinases: CMCG Group | |
Baculovirus | |
Recombinant, Full Length |
Kinase Assay | |
CDK and CHK Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 20mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.01% Triton X-100, 2mM DTT, 20% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice | |
Kinases & Inhibitors | |
Cell Cycle & Proliferation, Signal Transduction |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.