Learn More
Invitrogen™ Human CDK4/cyclin D3, GST Tag Recombinant Protein
Human CDK4/cyclin D3, GST Tag Recombinant Protein
524.00€ - 7580.00€
Especificaciones
Número de acceso | CDK4: NP_000066.1, Cyclin D3: NP_001751.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Peso molecular | 60.0/58.8 kDa |
Familia Quinasa | CDKs and CHKs |
Longitud de la proteína | CDK4: Full Length, Cyclin D3: Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15900423
|
Invitrogen™
A33515 |
10 μg |
524.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15990423
|
Invitrogen™
A33573 |
100 μg |
2435.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17188845
|
Invitrogen™
A33736 |
1 mg |
7580.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CDK4/cyclin D3 serine/threonine kinase is dimeric protein complex. CDK4 is a member of the cyclin-dependent protein kinase family and is involved in the control of cell proliferation during the G1 phase of cell cycle. CDK4 forms a complex with the D-type cyclins and is inhibited by p16 (cyclin-dependent kinase inhibitor-2). CDK4 can mediate phosphorylation of the C-terminal region of Rb protein leading to an active transcriptional repression of E2F complex. CDC37 and HSP90 can preferentially associate with the fraction of CDK4 not bound to D-type cyclins. SMAD3 is a major physiologic substrate of the G1 cyclin-dependent kinases CDK4 and CDK2. Although CDK6 and CDK4 can both phosphorylate multiple residues in the Rb protein, they do so with different residue selectivities in vitro; CDK6 phosphorylates Thr821 while CDK4 phosphorylates Thr826 on Rb protein.- Validated for use with the Adapta™ assay
- Available in multiple pack sizes for convenient use
Especificaciones
CDK4: NP_000066.1, Cyclin D3: NP_001751.1 | |
60.0/58.8 kDa | |
CDK4: Full Length, Cyclin D3: Full Length | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol | |
Full Length, Recombinant, Active |
Kinase Assay | |
CDKs and CHKs | |
Human | |
GST Tag | |
Dry Ice | |
Liquid |