Learn More
Vileda Professional™ CE MicroIntensive Duo™
Double-sided, single-use mop to speed-up the cleaning process, while also reducing the risk of cross-contamination.
421.00€ - 478.00€
Especificaciones
Color Blanco
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material Polyester Microfiber
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17812476
Ver documentos
Vileda Professional™
166813
No estéril
421.00€
paquete de 25
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17822476
Ver documentos
Vileda Professional™
166815
Estéril
478.00€
paquete de 25
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Independent lab study, conducted by BMA Labs, resulting in bacteria reduction of 99.99%
  • 4-layer construction - featuring Polyester/Microfiber embossed cleaning side
  • Pre-laundered for single-use
  • Gamma and autoclave compatible
  • Extremely low particle shedding
  • Double-sided cleaning with color -stitched side indicator
  • Corner drainage openings for cleaner rinses
  • Finger loop for touchless on/off of cleaning sides
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Autoclavable
Polyester Microfiber