Learn More
CEACAM6/CD66c Antibody (01), Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-89670B
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CEACAM6/CD66c Monoclonal antibody specifically detects CEACAM6/CD66c in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
CEACAM6/CD66c | |
Monoclonal | |
Biotin | |
PBS | |
Rabbit | |
Protein A purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
ELISA | |
01 | |
ELISA | |
carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6 (non-specific crossreacting antigen), CD66c, CD66c antigen, NCACEAL, Non-specific crossreacting antigen, Normal cross-reacting antigen | |
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CEACAM6/CD66c (NP_002474.3; Met1-Gly320). | |
0.1 mL | |
Cancer | |
4680 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 8
Título del producto
CEACAM6/CD66c Antibody (01), Biotin, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Biotin
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido