Learn More
Solución de 4-hidroxibenzoato-anillo-13C6 de metilo, 50 μg/ml en acetona, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15970112 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
15970112 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 15970112
Marca: Honeywell Fluka R10961ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
50 μg/ml en acetona, patrón analítico, material de referencia
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
  • Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
  • Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
  • Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio
CAS 67-64-1, 1581694-95-2
Densidad 0.79 g/cm3
Temperatura de inflamación -17°C
Forma física Líquido
Punto de ebullición 55°C to 57°C
Industry Type PARABENOS
Cantidad 1 mL
Grado Estándar analítico