Learn More
Cefotetán, + 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15519483 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15519483
Marca: Thermo Scientific Acros 459492500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69712-56-7
Fórmula molecular C17H17N7O8S4
Peso molecular (g/mol) 575.63
Clave InChI SRZNHPXWXCNNDU-RHBCBLIFSA-N
Sinónimo cefotetan, cefotetanum, apacef, cefotetanum inn-latin, 6r,7s-7-4-2-amino-1-carboxy-2-oxoethylidene-1,3-dithietan-2-yl carbonyl amino-7-methoxy-3-1-methyl-1h-tetrazol-5-yl sulfanyl methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid, cefotan tn, 6r,7s-7-4-carbamoylcarboxymethylene-1,3-dithiethane-2-carboxamido-7-methoxy-3-1-methyl-1h-tetrazol-5-yl thio methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7beta-4-2-amino-1-carboxy-2-oxoethylidene-1,3-dithietan-2-yl carbonyl amino-7alpha-methoxy-3-1-methyl-1h-tetrazol-5-yl sulfanyl methyl-3,4-didehydrocepham-4-carboxylic acid, 6r,7s-7-4-1-amino-3-hydroxy-1,3-dioxopropan-2-ylidene-1,3-dithietane-2-carbonyl amino-7-methoxy-3-1-methyltetrazol-5-yl sulfanylmethyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid
PubChem CID 53025
Nombre IUPAC ácido (6R,7S)-7-[[4-(2-amino-1-carboxi-2-oxoetiliden)-1,3-ditietano-2-carbonil]amino]-7-metoxi-3-[(1-metiltetrazol-5-il)sulfanilmetil]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ano-2-carboxílico
SMILES CN1C(=NN=N1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)(NC(=O)C4SC(=C(C(=O)N)C(=O)O)S4)OC)SC2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefotetan
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: 0.51 mg/mL. Other solubilities: slightly soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 575.63
Porcentaje de pureza 95+%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cefotetan
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.