Learn More
Sal sódica de cefsulodina, 99 % de pureza, Para análisis de HPLC, 93 %, MP Biomedicals™
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cefsulodin sodium salt |
Tipo | Cefsulodin Sodium Salt |
Nombre de nota | For HPLC analysis |
Forma física | Polvo cristalino |
CAS | 52152-93-9 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.93 |
Fórmula molecular | C22H21N4NaO8S2+ |
Clave InChI | GTZPOHRNWUTXNB-DWBVFMGKSA-O |
SMILES | C1C(=C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)S(=O)(=O)O)C(=O)O)C[N+]4=CC=C(C=C4)C(=O)N.[Na] |
Nombre IUPAC | Ácido (6R,7R)-3-[(4-carbamoilpiridina-1-ium-1-il)metil]-8-oxo-7-[[(2R)-2-fenil-2-sulfoacetil]amino]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico;sodio |