Learn More
Sal sódica de cefsulodina, MP Biomedicals
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cefsulodin Sodium Salt |
CAS | 52152-93-9 |
Fórmula molecular | C22H21N4NaO8S2+ |
Cantidad | 250 mg |
Clave InChI | GTZPOHRNWUTXNB-DWBVFMGKSA-O |
SMILES | C1C(=C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)S(=O)(=O)O)C(=O)O)C[N+]4=CC=C(C=C4)C(=O)N.[Na] |
Nombre IUPAC | Ácido (6R,7R)-3-[(4-carbamoilpiridina-1-ium-1-il)metil]-8-oxo-7-[[(2R)-2-fenil-2-sulfoacetil]amino]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico;sodio |
Peso molecular (g/mol) | 556.54 |
PubChem CID | 124203950 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 554.5 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cefsulodin Sodium Salt
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Cefsulodin Sodium Salt