Learn More
Celite™ 545, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11964061
Celite™ 545, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11964061
10 kg, Tambor de fibra
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Código de producto. 11964061
Marca: Thermo Scientific Acros 349670100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ayuda de filtros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68855-54-9
Fórmula molecular CNa2O3
Peso molecular (g/mol) 105.988
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Calcinated diatomaceous earth, Diatomite
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Nombre IUPAC disodio; carbonato
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Celite™ 545
Forma física Polvo
Densidad 336 g/L (typically)
Color Blanco
Cantidad 10 kg
pH 10.0 (10% aq. soln., typically)
Pérdida por ignición 0.2% (600°C) (typically)
Tamaño de partículas 38.9 Micron
Envase Tambor de fibra
Permeabilidad 4.20 Darcies (typically)
Dióxido de silicio 91.5%
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0463342 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/07/2024 Catalog Number349675000,349670025,349670100
Número de loteA0457284 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2023 Catalog Number349675000,349670025,349670100
Número de loteA0453255 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number349675000,349670025,349670100
Número de loteA0423690 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number349675000,349670025,349670100
Número de loteA0401563 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number349675000,349670025,349670100
Nombre del producto
  • Celite]TS 545
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Celite™ 545, Thermo Scientific Chemicals >