Learn More
Celite™, para análisis, calidad analítica de alta pureza, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ayuda de filtros
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Celite™ |
Forma física | Polvo |
Densidad | <0.25 g/mL (centrifuged wet density) |
Color | Gris-rosa a blanco |
Cantidad | 10 g |
pH | 5 to 8 (25°C, 10% aq. suspension) |
Pérdida por secado | 0.5% max. |
Pérdida por ignición | 2% max. |
Envase | Frasco de vidrio |
Permeabilidad | 0.15 to 0.30 DARCY |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Celite
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Diatomaceous earth
RUO – Research Use Only
Título del producto
Celite™, para análisis, calidad analítica de alta pureza, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido