Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Replacement Cell Culturing Flask
Enhance the life of your BS-200 series cell culture stirring systems with this Replacement Cell Culturing Flask.
274.00€ - 540.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Agitadores biológicos de vidrio sin tapones de cierre, sellos o varillas de agitación |
Forma del fondo | Plano |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12927286
|
Cole-Parmer™ Essentials
21837-36 |
125 mL |
274.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12937286
|
Cole-Parmer™ Essentials
21837-35 |
250 mL |
281.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11709302
|
Cole-Parmer™ Essentials
21837-32 |
500 mL |
367.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12947286
|
Cole-Parmer™ Essentials
21837-33 |
1000 mL |
540.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Constructed of borosilicate glass
The culture vessels incorporate a unique base design which, together with the bulb-ended stirrer, ensures the cells are lifted into suspension at the lowest possible speeds. This gentle stirring action promotes high cell yields by preventing cell shearing. Replacement flasks do not include caps or stirring mechanisms.
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Agitadores biológicos de vidrio sin tapones de cierre, sellos o varillas de agitación | |
Plano |