Learn More
Corning™ Matraces de cultivo celular sin tratar con tapón de ventilación
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
60 mL
210 mL
250 mL
Área de cultivo:
150 cm2
175 cm2
25 cm2
75 cm2
Tamaño de la unidad:
100 PCS
50 PCS
paquete de 200
paquete de 50
Volumen de trabajo (métrico):
De 30 a 45 mL
De 35 a 52,5 mL
De 5 a 7,5 mL
Descripción
- Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente
- Integridad probada al 100 %
- Esterilizados mediante radiación gamma y certificados como apirógenos
Tipos de tapón
- Tapones de rosca de estilo fenólico para cultivos que requieren el intercambio de gases
- Tapones de sellado para cultivos herméticos
- Tapones de ventilación para minimizar la contaminación de cultivos de células con el intercambio de gases
- Faldón antivuelco
- Graduaciones moldeadas
- Áreas de marcación mate en ambos lados
- Barra de soporte en la parte superior
- Cuello rediseñado en matraz de 75 cm2 para ayudar en el vertido de medios, 3.6 cm (1.4 pulg) de altura para una altura de apilado inferior; el tapón de ventilación tiene un círculo concéntrico de estilo Costar
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 2,02 oz |
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | HDPE |
| Capacidad (métrico) | 60 mL |
| Material | Polystyrene |
| Para utilizar con (aplicación) | Para una fijación celular óptima |
| Incluye | Números de lote para facilitar la trazabilidad |
| Estilo de cuello | Canted |
| Forma | Rectangular |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |