Learn More
Fisherbrand™ Soporte de celda Fisherbrand para termorreactores Eco 8/Eco 25
Facilita el proceso de análisis de COD. Los soportes de celda Fisherbrand™ para termorreactores Eco 8/Eco 25 pueden albergar 12 células redondas.
Marca:  Fisherbrand™ CA0091636
Código de producto. 11775674
  • 40.25€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sujeta los tubos de ensayo de vidrio de forma segura
  • Procesamiento de muestras
Especificaciones
Especificaciones
Termorreactor ECO 8/ECO 25
12 tubos
1 unidad
Soporte, celda