Learn More
Thermo Scientific™ Cámara de bloqueo™ celular con bandeja de cobre, acero inoxidable
Cámaras protegidas para las células más sensibles
Marca: Thermo Scientific™ 50154739
974.42 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cámaras protegidas para las células más sensibles
- Cada cámara Cell Locker es una cámara de cuarentena eficaz.
- Los filtros de membrana dobles de 0,2 μm permiten la circulación del aire pero retienen los microbios contaminantes.
- El filtro de membrana sustituible de 0,2μm es hidrófobo, oleófobo y resistente a los disolventes orgánicos, y se han demostrado su seguridad biológica y baja citotoxicidad.
- Pruebas independientes realizadas por terceros validan la protección frente a microorganismos circulantes (siempre y cuando se use según lo indicado)
Cada cámara Cell Locker admite 9 frascos de cultivo celular T-75, 20 placas de 6 pocillos o 24 placas de 96 pocillos.
- Las placas y los matraces pueden extraerse de forma individual mediante una bandeja de trabajo o bien dentro de la cámara Cell Locker gracias a la cubierta de transporte opcional que protege las muestras del aire exterior.
- La bandeja antideslizante puede extraerse para permitir acceso a los recipientes de cultivo, o bien retirarse por completo.
- La cámara Cell Locker puede desinfectarse manualmente o esterilizarse en autoclave.
Garantía: 1 año
Especificaciones
Cámara Cell Locker con bandeja de cobre | |
Nueve frascos para cultivo celular T-75 cada una, 20 placas de 6 pocillos cada una o 24 placas de 96 pocillos cada una | |
Acero inoxidable | |
1 | |
1 año |
Acero inoxidable | |
LED | |
53 | |
Accesorio |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Brochure: Cell Locker VIOS 160i CO2 Incubator NA
Tamaño : 1.3 MB
Brochure: Cell Locker VIOS 160i CO2 Incubator EU
Tamaño : 1.3 MB
Brochure: Cell Locker Forma Steri-cycle CO2 Incubator
Tamaño : 1.3 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
1Hours
15Minutes
11Seconds
38
Título del producto
Thermo Scientific™ Cámara de bloqueo™ celular con bandeja de cobre, acero inoxidable >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido